Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de diphényliodonium ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD2373-5GEA 159 EUR InStock
TCIAD2373-5G
Iodure de diphényliodonium ≥90.0% (par HPLC)
Iodure de diphényliodonium


Formule: C₁₂H₁₀I₂
MW: 408,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011910
Numéro CAS: 2217-79-0
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/00/28979300.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité