1-Oxyde de 2,3-dihydro-4-méthyl-1-phényl-1H-phosphole ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M0705-25G M0705-5G
TCIAM0705-25GEA 229 EUR InStock
TCIAM0705-25G TCIAM0705-5G
1-Oxyde de 2,3-dihydro-4-méthyl-1-phényl-1H-phosphole ≥95.0% (par HPLC)
1-Oxyde de 2,3-dihydro-4-méthyl-1-phényl-1H-phosphole
Formule: C₁₁H₁₃OP
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00014518
Numéro CAS: 707-61-9
EINECS: 211-901-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&vid=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité