Phosphorochloridate de diéthyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D2206-25G D2206-250G
TCIAD2206-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD2206-25G TCIAD2206-250G
Phosphorochloridate de diéthyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Phosphorochloridate de diéthyle
Formule: C₄H₁₀ClO₃P
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00009075
Numéro CAS: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a71b91f3fa5f3bc162607bd03abf2d5fa46b4e&vid=c3a71b91f3fa5f3bc162607bd03abf2d5fa46b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité