Dichlorophosphate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0209-25G P0209-500G
TCIAP0209-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0209-25G TCIAP0209-500G
Dichlorophosphate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorophosphate de phényle
Formule: C₆H₅Cl₂O₂P
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00002067
Numéro CAS: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07282
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&vid=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité