Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorure de thiophosphoryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT1895-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT1895-25G
Trichlorure de thiophosphoryle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trichlorure de thiophosphoryle


Formule: Cl₃PS
MW: 169,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011504
Numéro CAS: 3982-91-0
ONU: 1837
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/56/28995856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité