Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C0875-25G C0875-500G C0875-100G
TCIAC0875-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC0875-25G TCIAC0875-500G TCIAC0875-100G
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) ≥97.0% (sur base azote total)
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Formule: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
Numéro MDL: MFCD00012905
Numéro CAS: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Merck Index: 14,02776
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=952672efb2c9729c5fef1106664ef96115ca4a34&vid=952672efb2c9729c5fef1106664ef96115ca4a34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 214.0 to 222.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité