5-Bromonicotinate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0866-25GEA 206 EUR InStock
TCIAE0866-25G TCIAE0866-5G
5-Bromonicotinate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
5-Bromonicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040366
Numéro CAS: 20986-40-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/54/28968254.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité