5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
B2706-1G B2706-5G
TCIAB2706-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2706-1G TCIAB2706-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD00023473
Numéro CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2cc0ff960ac4c5c58e6bfcf66589322760fb3c&vid=5f2cc0ff960ac4c5c58e6bfcf66589322760fb3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité