2-Chloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2165-25G M2165-5G
TCIAM2165-25GEA 105 EUR InStock
TCIAM2165-25G TCIAM2165-5G
2-Chloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Chloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD01318629
Numéro CAS: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b442c531c7680583fdcbb811832af86a88cbb892&vid=b442c531c7680583fdcbb811832af86a88cbb892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité