6-Chloronicotinate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 6-chloronicotinate
E0852-25G E0852-5G
TCIAE0852-25GEA 77 EUR InStock
TCIAE0852-25G TCIAE0852-5G
6-Chloronicotinate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
6-Chloronicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082739
Numéro CAS: 49608-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&vid=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité