6-Chloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloronicotinate
M1980-25G M1980-5G
TCIAM1980-25GEA 126 EUR InStock
TCIAM1980-25G TCIAM1980-5G
6-Chloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, azote total)
6-Chloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023420
Numéro CAS: 73781-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f06c7f5aa61185548b58606ec8671757e1524b&vid=10f06c7f5aa61185548b58606ec8671757e1524b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité