2-Aminonicotinate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
M2125-1G M2125-5G
TCIAM2125-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM2125-1G TCIAM2125-5G
2-Aminonicotinate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128872
Numéro CAS: 14667-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb88d0d2819d190df5c682f73b690af9214d30c9&vid=cb88d0d2819d190df5c682f73b690af9214d30c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité