6-Aminonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
M2107-25G M2107-5G
TCIAM2107-25GEA 319 EUR InStock
TCIAM2107-25G TCIAM2107-5G
6-Aminonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797844
Numéro CAS: 36052-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f31af78813a7f0cfbe7804b348656dec990009e2&vid=f31af78813a7f0cfbe7804b348656dec990009e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité