Isonicotinaldéhyde-oxime ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0673-10G P0673-25G
TCIAP0673-10GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP0673-10G TCIAP0673-25G
Isonicotinaldéhyde-oxime ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Isonicotinaldéhyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00006446
Numéro CAS: 696-54-8
EINECS: 211-796-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b404f8ea90dae86269681630e98ab61978717fe6&vid=b404f8ea90dae86269681630e98ab61978717fe6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité