Tétrachlorosilane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Silicon tetrachloride, Silicon (IV) chloride
T0636-100G T0636-25G T0636-500G
TCIAT0636-100GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0636-100G TCIAT0636-25G TCIAT0636-500G
Tétrachlorosilane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrachlorosilane
Formule: Cl₄Si
MW: 169,9 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point de fusion: –68°C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011229
Numéro CAS: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
ONU: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08500
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994aadf6eebc7ffabda85cae1f8ba7a1a7b7f0e9&vid=994aadf6eebc7ffabda85cae1f8ba7a1a7b7f0e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité