Diséléniure de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Diméthyle diséléniure
TCIAD3290-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD3290-1G
Diséléniure de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Diséléniure de diméthyle
Formule: C₂H₆Se₂
MW: 187,99 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: -82°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00008254
Numéro CAS: 7101-31-7
ONU: 3440
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/66/28980266.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité