Diséléniure de diphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2186-25G D2186-5G
TCIAD2186-25GEA 128 EUR InStock
TCIAD2186-25G TCIAD2186-5G
Diséléniure de diphényle ≥97.0% (par GC)
Diséléniure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312,13 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003001
Numéro CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5548dcb38641f0922f8ef06d9c76890739673d2a&vid=5548dcb38641f0922f8ef06d9c76890739673d2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité