Ditellurure de diphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2718-1G D2718-5G
TCIAD2718-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2718-1G TCIAD2718-5G
Ditellurure de diphényle ≥98.0% (par GC)
Ditellurure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409,41 g/mol
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00192106
Numéro CAS: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e22e5ff1f280fc3d8142d032c662237b611e38&vid=a2e22e5ff1f280fc3d8142d032c662237b611e38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité