2-Bromo-1-indanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1300-25G B1300-5G
TCIAB1300-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1300-25G TCIAB1300-5G
2-Bromo-1-indanol ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1-indanol
Formule: C₉H₉BrO
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003798
Numéro CAS: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5579477783d2baff9534ca8c2289f156fa54c6e&vid=b5579477783d2baff9534ca8c2289f156fa54c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité