1-Indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
I0013-25G I0013-5G
TCIAI0013-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0013-25G TCIAI0013-5G
1-Indanone ≥98.0% (par GC)
1-Indanone
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1,1028 g/cm³ (40 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003785
Numéro CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9be235144e8d23dc201ea5c6dab45493310b1e6a&vid=9be235144e8d23dc201ea5c6dab45493310b1e6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité