5-Méthoxy-1-indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1467-25G M1467-5G
TCIAM1467-25GEA 161 EUR InStock
TCIAM1467-25G TCIAM1467-5G
5-Méthoxy-1-indanone ≥98.0% (par GC)
5-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003789
Numéro CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&vid=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité