5,6-Diméthoxy-1-indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
D3313-25G D3313-5G
TCIAD3313-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD3313-25G TCIAD3313-5G
5,6-Diméthoxy-1-indanone ≥98.0% (par GC)
5,6-Diméthoxy-1-indanone
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003790
Numéro CAS: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d441f08e255428ddc450741be00b5c1acf74a7d&vid=2d441f08e255428ddc450741be00b5c1acf74a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité