Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Indanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAI0012-25GEA 173 EUR InStock
TCIAI0012-25G
1,3-Indanedione ≥97.0% (par GC)
1,3-Indanedione


Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 129…132 °C
Numéro MDL: MFCD00003779
Numéro CAS: 606-23-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/01/28971801.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité