2-Aminoindane ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1320-25G A1320-5G
TCIAA1320-25GEA 214 EUR InStock
TCIAA1320-25G TCIAA1320-5G
2-Aminoindane ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminoindane
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 229°C
Numéro MDL: MFCD00082597
Numéro CAS: 2975-41-9
EINECS: 221-021-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f3ab88e25acec7cea5a000a3904eec1de600fe3&vid=1f3ab88e25acec7cea5a000a3904eec1de600fe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Purple to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité