5-Aminoindane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0991-10GEA 107 EUR InStock
TCIAA0991-10G
5-Aminoindane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Aminoindane
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003803
Numéro CAS: 24425-40-9
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/38/28928738.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité