5-Indanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Indanol
H0251-100G H0251-25G
TCIAH0251-100GEA 270 EUR InStock
TCIAH0251-100G TCIAH0251-25G
5-Indanol ≥99.0% (par GC)
5-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003802
Numéro CAS: 1470-94-6
EINECS: 216-006-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e5e0d5477e7b5061d58a457a0cfc10c455ee5f&vid=18e5e0d5477e7b5061d58a457a0cfc10c455ee5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité