5-Bromoisoquinoleine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3313-1G B3313-5G
TCIAB3313-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3313-1G TCIAB3313-5G
5-Bromoisoquinoleine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD01646405
Numéro CAS: 34784-04-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27572b252c4366e2c4a4e8ccacc2df1b166cb256&vid=27572b252c4366e2c4a4e8ccacc2df1b166cb256&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité