Acide 1-isoquinoléinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isoquinoline-1-carboxylic acid
I0671-25G I0671-5G
TCIAI0671-25GEA 143 EUR InStock
TCIAI0671-25G TCIAI0671-5G
Acide 1-isoquinoléinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-isoquinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006901
Numéro CAS: 486-73-7
EINECS: 207-639-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e4a0af4765113c0c8fbbb9ea81cc9f4ab49697b&vid=9e4a0af4765113c0c8fbbb9ea81cc9f4ab49697b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité