1,4-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2359-25G D2359-5G
TCIAD2359-25GEA 192 EUR InStock
TCIAD2359-25G TCIAD2359-5G
1,4-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00041823
Numéro CAS: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866aa13ef97a553ac3c903e48969307d76d63720&vid=866aa13ef97a553ac3c903e48969307d76d63720&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité