Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromonaphtalène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0619-25G B0619-5G
TCIAB0619-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB0619-25G TCIAB0619-5G
2-Bromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
2-Bromonaphtalène


Formule: C₁₀H₇Br
MW: 207,07 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004051
Numéro CAS: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 14,01426
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c9cea839aed4cac329504b3fc5370327770cdf&vid=06c9cea839aed4cac329504b3fc5370327770cdf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité