1-Bromo-4-fluoronaphtalène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3797-1G B3797-5G
TCIAB3797-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3797-1G TCIAB3797-5G
1-Bromo-4-fluoronaphtalène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₆BrF
MW: 225,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051473
Numéro CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b884b8c9d1d65cea00a82733a50e50694d28b4&vid=d8b884b8c9d1d65cea00a82733a50e50694d28b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité