1-Naphtaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0002-25ML N0002-500ML N0002-100ML
TCIAN0002-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAN0002-25ML TCIAN0002-500ML TCIAN0002-100ML
1-Naphtaldéhyde ≥95.0% (par GC)
1-Naphtaldéhyde
Formule: C₁₁H₈O
Point d'ébullition: 291°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004003
Numéro CAS: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&vid=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité