2-Naphtaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0003-25G N0003-5G
TCIAN0003-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAN0003-25G TCIAN0003-5G
2-Naphtaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Naphtaldéhyde
Formule: C₁₁H₈O
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 57…60 °C
Densité: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004094
Numéro CAS: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90f3b734d3dfcdef45ee4f1822e8b5b58b59990&vid=a90f3b734d3dfcdef45ee4f1822e8b5b58b59990&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité