Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0606-100GEA 167 EUR InStock
TCIAN0606-100G TCIAN0606-25G
Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014312
Numéro CAS: 605-70-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/01/28989801.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité