Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
N0377-100G N0377-25G N0377-5G
TCIAN0377-100GEA 274 EUR InStock
TCIAN0377-100G TCIAN0377-25G TCIAN0377-5G
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Point d'ébullition: 422 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 366…368 °C
Numéro MDL: MFCD00004105
Numéro CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1be42e26333f65d92c14a2a3f0bbc938361fa440&vid=1be42e26333f65d92c14a2a3f0bbc938361fa440&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Pyridine very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité