1-Chloronaphtalène ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0212-25G C0212-500G C0212-100G
TCIAC0212-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0212-25G TCIAC0212-500G TCIAC0212-100G
1-Chloronaphtalène ≥85.0% (par GC)
1-Chloronaphtalène
Formule: C₁₀H₇Cl
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: –20°C
Densité: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003874
Numéro CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&vid=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité