2-Chloronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0213-1G C0213-25G
TCIAC0213-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0213-1G TCIAC0213-25G
2-Chloronaphtalène ≥98.0% (par GC)
2-Chloronaphtalène
Formule: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59.5 °C
Densité: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00035731
Numéro CAS: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 14,02150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fec82e0bfadd6dd6d7ea1e2fad23e1a2aa8f4&vid=e48fec82e0bfadd6dd6d7ea1e2fad23e1a2aa8f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité