Octafluoronaphtalène ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0158-1G O0158-5G
TCIAO0158-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAO0158-1G TCIAO0158-5G
Octafluoronaphtalène ≥92.0% (par GC)
Octafluoronaphtalène
Formule: C₁₀F₈
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: 80…86 °C
Densité: 2,069 g/cm³ (-70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014307
Numéro CAS: 313-72-4
EINECS: 206-239-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf6a77997d685084a4e9f568259d67ed1a21dab5&vid=cf6a77997d685084a4e9f568259d67ed1a21dab5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité