Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodonaphtalène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAI0266-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAI0266-25G
1-Iodonaphtalène ≥97.0% (par GC)
1-Iodonaphtalène


Formule: C₁₀H₇I
MW: 254,07 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Point de fusion: 7 °C
Numéro MDL: MFCD00003876
Numéro CAS: 90-14-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/77/28972077.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité