1-Naphtylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0052-25G N0052-100G
TCIAN0052-25GEA 99 EUR InStock
TCIAN0052-25G TCIAN0052-100G
1-Naphtylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
1-Naphtylamine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 301°C
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004016
Numéro CAS: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
ONU: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3c46a74af9744d82694de5de5f4333bef5afdc&vid=1a3c46a74af9744d82694de5de5f4333bef5afdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 51.0 deg-C
Solubility in dilute Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité