1-Nitronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Nitronaphthalene
N0212-25G N0212-500G
TCIAN0212-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0212-25G TCIAN0212-500G
1-Nitronaphtalène ≥98.0% (par GC)
1-Nitronaphtalène
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…61 °C
Densité: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003913
Numéro CAS: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
ONU: 2538
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06613
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643070c3ea0d360535007ff3810c84e7a7d71953&vid=643070c3ea0d360535007ff3810c84e7a7d71953&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité