2,6-Diméthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3519-25G D3519-5G
TCIAD3519-25GEA 488 EUR InStock
TCIAD3519-25G TCIAD3519-5G
2,6-Diméthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004063
Numéro CAS: 5486-55-5
EINECS: 226-816-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52060ffd0c4452025206bde137a46e72e92af860&vid=52060ffd0c4452025206bde137a46e72e92af860&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
Solubility in hot Pyridine almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité