2,7-Diméthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1917-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD1917-25G
2,7-Diméthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,7-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point de fusion: 144 °C
Numéro MDL: MFCD00004064
Numéro CAS: 3469-26-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/16/28978716.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité