1-Naphtol ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
N0864-1G N0864-5G
TCIAN0864-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0864-1G TCIAN0864-5G
1-Naphtol ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
1-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003930
Numéro CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f30d5d95e5e05bed0dd775a0cc59874625eae096&vid=652d21e0e56fecb5379c2710b8f608191b3682b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité