2-Naphtol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalene
N0027-25G N0027-250G
TCIAN0027-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0027-25G TCIAN0027-250G
2-Naphtol ≥99.0% (par GC)
2-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121.6 °C
Densité: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&vid=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité