Naphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0885-25G N0885-500G
TCIAN0885-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0885-25G TCIAN0885-500G
Naphtalène ≥98.0% (par GC)
Naphtalène
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&vid=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité