1-Bromo-2-méthylnaphtalene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1295-25G B1295-5G
TCIAB1295-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB1295-25G TCIAB1295-5G
1-Bromo-2-méthylnaphtalene ≥90.0% (par GC)
1-Bromo-2-méthylnaphtalene
Formule: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003871
Numéro CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&vid=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité