2-(Bromométhyl)naphtalene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1524-25G B1524-5G
TCIAB1524-25GEA 348 EUR InStock
TCIAB1524-25G TCIAB1524-5G
2-(Bromométhyl)naphtalene ≥97.0% (par GC)
2-(Bromométhyl)naphtalene
Formule: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004123
Numéro CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&vid=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité