2-Méthyl-1-nitronaphtalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0376-25G M0376-250G
TCIAM0376-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM0376-25G TCIAM0376-250G
2-Méthyl-1-nitronaphtalene ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-nitronaphtalene
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00003914
Numéro CAS: 881-03-8
EINECS: 212-917-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=256ffe12fb9f68ab6ea1570b82988820c29f975c&vid=256ffe12fb9f68ab6ea1570b82988820c29f975c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité