Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthylnaphtalène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0146-10ML E0146-25ML
TCIAE0146-10MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAE0146-10ML TCIAE0146-25ML
1-Éthylnaphtalène ≥97.0% (par GC)
1-Éthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,0208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004049
Numéro CAS: 1127-76-0
EINECS: 214-432-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9e3c15ef9269f7c247dda3910290ab7b55f4404&vid=e9e3c15ef9269f7c247dda3910290ab7b55f4404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité